6-Chloro[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazin-3(2H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 6-Chloro-[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazin-3(2H)-one
OR111545-1G OR111545-5G OR111545-10G
APOSOR111545-1GEA 43.5 EUR
APOSOR111545-1G APOSOR111545-5G APOSOR111545-10G
6-Chloro[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazin-3(2H)-one
6-Chloro[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazin-3(2H)-one
Formel: C₅H₃ClN₄O
Molecular Weight: 170.56 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01219639
CAS-Nummer: 33050-32-7
UN: 2811
ADR: 6.1 III