3-Amino-1-ethyl-1H-pyrazol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Ethyl-1H-pyrazol-3-amine
OR111552-10G OR111552-1G OR111552-5G
APOSOR111552-10GEA 574 EUR
APOSOR111552-10G APOSOR111552-1G APOSOR111552-5G
3-Amino-1-ethyl-1H-pyrazol
3-Amino-1-ethyl-1H-pyrazole
Formel: C₅H₉N₃
Molecular Weight: 111.1451 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03422571
CAS-Nummer: 55361-49-4