2-(4-Nitrophenyl)acetohydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
OR111618-10G OR111618-1G OR111618-5G
APOSOR111618-10GEA 741 EUR
APOSOR111618-10G APOSOR111618-1G APOSOR111618-5G
2-(4-Nitrophenyl)acetohydrazide
2-(4-Nitrophenyl)acetohydrazide
Formel: C₈H₉N₃O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01001352
CAS-Nummer: 6144-81-6