3-Hydroxy-o-toluylsäure 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR11194-25G OR11194-100G
APOSOR11194-25GEA 0 EUR
APOSOR11194-25G APOSOR11194-100G
3-Hydroxy-o-toluylsäure 99%
3-Hydroxy-o-toluylsäure
Formel: C₈H₈O₃
Schmelzpunkt: 142…144 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00671541
CAS-Nummer: 603-80-5