2',5'-Dimethoxyacetophenon 99+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(2,5-Dimethoxyphenyl)ethan-1-on
OR1120-100G OR1120-25G OR1120-500G
APOSOR1120-100GEA 58 EUR
APOSOR1120-100G APOSOR1120-25G APOSOR1120-500G
2',5'-Dimethoxyacetophenon 99+%
2',5'-Dimethoxyacetophenon
Formel: C₁₀H₁₂O₃
Molecular Weight: 180,2 g/mol
Siedepunkt: 154…156 °C/10mmHg
Schmelzpunkt: 18…20 °C
Dichte: 1,139 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008728
CAS-Nummer: 1201-38-3
EINECS: 214-858-0