5-Methoxybenzimidazol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Methoxy-1H-benzo[d]imidazole
OR11201-10G OR11201-1G OR11201-5G
APOSOR11201-10GEA 88.6 EUR
APOSOR11201-10G APOSOR11201-1G APOSOR11201-5G
5-Methoxybenzimidazol
5-Methoxybenzimidazole
Formel: C₈H₈N₂O
Molecular Weight: 148,17 g/mol
Schmelzpunkt: 121…126 …lit °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00272526
CAS-Nummer: 4887-80-3