6-methoxyquinoxaline
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Methoxyquinoxaline
OR11203-1G
APOSOR11203-1GEA
75.4
EUR
APOSOR11203-1G
6-methoxyquinoxaline
6-methoxyquinoxaline
Formel:
C₉H₈N₂O Molecular Weight: 160,176 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00666601 CAS-Nummer: 6639-82-3 |