6-Nitro-o-toluidin
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Methyl-6-nitroanilin, 6-Nitro-2-methylanilin, 2-Amino-3-nitrotoluol
OR11212-100G OR11212-10G OR11212-25G
APOSOR11212-100GEA 43.5 EUR
APOSOR11212-100G APOSOR11212-10G APOSOR11212-25G
6-Nitro-o-toluidin
6-Nitro-o-toluidin
Formel: C₇H₈N₂O₂
Molecular Weight: 152.15 g/mol
Schmelzpunkt: 93…96 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007744
CAS-Nummer: 570-24-1
EINECS: 209-329-6
UN: 2660
ADR: 6.1 III