4-Methyl-3-nitroanisol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl-3-nitro-p-tolylether, 1-Methoxy-4-methyl-3-nitrobenzol, 4-Methoxy-2-nitrotoluol
OR11214-25G OR11214-5G
APOSOR11214-25GEA 50.9 EUR
APOSOR11214-25G APOSOR11214-5G
4-Methyl-3-nitroanisol
4-Methyl-3-nitroanisol
Formel: C₈H₉NO₃
Molecular Weight: 167,16 g/mol
Siedepunkt: 266…267 °C
Schmelzpunkt: 17 °C
Dichte: 1,207 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007173
CAS-Nummer: 17484-36-5
EINECS: 241-500-0