1-Naphthylisocyanat
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-Naphthylisocyanate
OR11220-100G
OR11220-250G
OR11220-25G
APOSOR11220-100GEA
78.3
EUR
APOSOR11220-100G
APOSOR11220-250G
APOSOR11220-25G
1-Naphthylisocyanat
1-Naphthylisocyanat
- May form small amount of sediment.
Formel:
C₁₁H₇NO Molecular Weight: 169.18 g/mol Siedepunkt: 267 °C Schmelzpunkt: 4 °C Dichte: 1.177 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 113 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00003881 CAS-Nummer: 86-84-0 EINECS: 201-703-7 UN: 2206 ADR: 6.1 III Merck Index: 12,06497 |