3-Nitrobenzolsulfonylchlorid 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-Nitrobenzolsulfochlorid, 3-Nitrobenzolsulfonsäurechlorid, 3-Nitrobenzol-1-sulfonylchlorid
OR11222-25G OR11222-5G OR11222-500G
APOSOR11222-25GEA 125 EUR
APOSOR11222-25G APOSOR11222-5G APOSOR11222-500G
3-Nitrobenzolsulfonylchlorid 96%
3-Nitrobenzolsulfonylchlorid
Formel: C₆H₄ClNO₄S
Molecular Weight: 221,62 g/mol
Schmelzpunkt: 61…62 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007435
CAS-Nummer: 121-51-7
EINECS: 204-476-2
UN: 3261
ADR: 8,II