2-(Chlormethyl)-3,4-dimethoxypyridinhydrochlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Chloromethyl-3,4-dimethoxypyridinium chloride, 2-(Chloromethyl)-3,4-dimethoxypyridine HCl
OR11230-100G OR11230-25G
APOSOR11230-100GEA 23.2 EUR
APOSOR11230-100G APOSOR11230-25G
2-(Chlormethyl)-3,4-dimethoxypyridinhydrochlorid
2-(Chloromethyl)-3,4-dimethoxypyridine hydrochloride
Formel: C₈H₁₀ClNO₂
Molecular Weight: 224,08 g/mol
Schmelzpunkt: 155 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02181083
CAS-Nummer: 72830-09-2
EINECS: 416-440-5
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III