3'-Nitropropiophenon
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
m-Nitropropiophenon
OR11232-5G
APOSOR11232-5GEA
116
EUR
APOSOR11232-5G
3'-Nitropropiophenon
3'-Nitropropiophenon
Formel:
C₉H₉NO₃ Molecular Weight: 179,18 g/mol Schmelzpunkt: 99…102 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00051516 CAS-Nummer: 17408-16-1 |