2-Chlor-4,6-dimethylpyrimidin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR1125-100G
APOSOR1125-100GEA 163 EUR
APOSOR1125-100G
2-Chlor-4,6-dimethylpyrimidin
2-Chloro-4,6-dimethylpyrimidine
Formel: C₆H₇ClN₂
Molecular Weight: 142,59 g/mol
Siedepunkt: 210…212 °C
Schmelzpunkt: 34…38 °C
Flammpunkt: 110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00023199
CAS-Nummer: 4472-44-0