6-Chlorpurin 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 6-Chloro-7H-purine, 6-Chloro-1H-purine, 6-Chloro-9H-purine

OR11255-100G OR11255-25G OR11255-500G
APOSOR11255-100GEA 34.8 EUR
APOSOR11255-100G APOSOR11255-25G APOSOR11255-500G
6-Chlorpurin 97%
6-Chlorpurin
Formel: C₅H₃ClN₄
Molecular Weight: 154,56 g/mol
Schmelzpunkt: >300 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00075825
CAS-Nummer: 87-42-3
EINECS: 201-745-6

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR