6-Benzylaminopurin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR11257-100G
OR11257-25G
OR11257-5G
APOSOR11257-100GEA
0
EUR
APOSOR11257-100G
APOSOR11257-25G
APOSOR11257-5G
6-Benzylaminopurin
6-Benzylaminopurin
Formel:
C₁₂H₁₁N₅ Schmelzpunkt: 229…233 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005572 CAS-Nummer: 1214-39-7 EINECS: 214-927-5 |