N-(9H-Purin-6-yl)benzamide 94%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR11259-25G
OR11259-5G
APOSOR11259-25GEA
30.6
EUR
APOSOR11259-25G
APOSOR11259-5G
N-(9H-Purin-6-yl)benzamide 94%
N-(9H-Purin-6-yl)benzamide
Formel:
C₁₂H₉N₅O Molecular Weight: 239,24 g/mol Schmelzpunkt: 241…244 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00443632 CAS-Nummer: 4005-49-6 |