Pyrogallol 98+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Pyrogallussäure, 1,2,3-Trihydroxybenzol, 1,2,3-Benzoltriol
OR11265-100G OR11265-1KG OR11265-500G
APOSOR11265-100GEA 21.9 EUR
APOSOR11265-100G APOSOR11265-1KG APOSOR11265-500G
Pyrogallol 98+%
Pyrogallol
Formel: C₆H₆O₃
Molecular Weight: 126,11 g/mol
Siedepunkt: 309 °C
Schmelzpunkt: 131…135 °C
Dichte: 1,45 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002192
CAS-Nummer: 87-66-1
EINECS: 201-762-9