ω-Brom-2-hydroxyacetophenon

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 2-Hydroxyphenacylbromid, 2-Brom-2'-hydroxyacetophenon, α-Brom-2-hydroxyacetophenon, 2-Brom-1-(2-hydroxyphenyl)ethan-1-on

OR11268-25G OR11268-5G OR11268-100G
APOSOR11268-25GEA 177 EUR
APOSOR11268-25G APOSOR11268-5G APOSOR11268-100G
ω-Brom-2-hydroxyacetophenon
ω-Brom-2-hydroxyacetophenon
Formel: C₈H₇BrO₂
Molecular Weight: 215.05
Schmelzpunkt: 44…48 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01727570
CAS-Nummer: 2491-36-3
UN: 3263
ADR: 8 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR