4-Methyl-2-thenoesäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Methyl-2-thiophenecarboxylic acid, 4-Methylthiophene-2-carboxylic acid
OR11275-25G
APOSOR11275-25GEA
177
EUR
APOSOR11275-25G
4-Methyl-2-thenoesäure 97%
4-Methyl-2-thenoesäure
Formel:
C₆H₆O₂S Molecular Weight: 142,18 g/mol Schmelzpunkt: 122…126 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00089284 CAS-Nummer: 14282-78-1 |