3,5-Diacetoxybenzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR11278-1G OR11278-25G OR11278-5G
APOSOR11278-1GEA 0 EUR
APOSOR11278-1G APOSOR11278-25G APOSOR11278-5G
3,5-Diacetoxybenzoesäure
3,5-Diacetoxybenzoesäure
Formel: C₁₁H₁₀O₆
Schmelzpunkt: 158…160 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00017591
CAS-Nummer: 35354-29-1