4-Phenyl-1,2,3-thiadiazol-5-amine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Amino-4-phenyl-1,2,3-thiadiazole
OR11285-1G OR11285-250MG
APOSOR11285-1GEA 140 EUR
APOSOR11285-1G APOSOR11285-250MG
4-Phenyl-1,2,3-thiadiazol-5-amine 97%
4-Phenyl-1,2,3-thiadiazol-5-amine
Formel: C₈H₇N₃S
Molecular Weight: 177,23 g/mol
Schmelzpunkt: 146…147 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00100232
CAS-Nummer: 78301-72-1