ω-Brom-3-hydroxyacetophenon 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Brom-3'-hydroxyacetophenon, α-Brom-3-hydroxyacetophenon, 2-Brom-1-(3-hydroxyphenyl)ethan-1-on, 3-Hydroxyphenacylbromid
OR11288-1G
OR11288-25G
OR11288-5G
APOSOR11288-1GEA
21.9
EUR
APOSOR11288-1G
APOSOR11288-25G
APOSOR11288-5G
ω-Brom-3-hydroxyacetophenon 96%
ω-Brom-3-hydroxyacetophenon
Formel:
C₈H₇BrO₂ Molecular Weight: 215,05 g/mol Schmelzpunkt: 69…72 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05664326 CAS-Nummer: 2491-37-4 UN: 3261 ADR: 8,III |