3',5'-Dimethoxyacetophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(3,5-Dimethoxyphenyl)ethan-1-on
OR11298-1G
OR11298-5G
APOSOR11298-1GEA
37.7
EUR
APOSOR11298-1G
APOSOR11298-5G
3',5'-Dimethoxyacetophenon 98%
3',5'-Dimethoxyacetophenon
Formel:
C₁₀H₁₂O₃ Siedepunkt: 290…291 °C Schmelzpunkt: 33…41 °C Flammpunkt: 113 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008739 CAS-Nummer: 39151-19-4 EINECS: 254-322-3 |