2,3,5-Triiodbenzoesäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: TIBA
OR11299-100G OR11299-25G
APOSOR11299-100GEA 272 EUR
APOSOR11299-100G APOSOR11299-25G
2,3,5-Triiodbenzoesäure 98%
2,3,5-Triiodbenzoesäure
Formel: C₇H₃I₃O₂
Molecular Weight: 499.81 g/mol
Siedepunkt: 416
Schmelzpunkt: 220…229 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002420
CAS-Nummer: 88-82-4
EINECS: 201-859-6