4-Chlor-1-naphthol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Chlor-4-hydroxynaphthalin, 4-CN
OR11309-25G OR11309-10G OR11309-100G
APOSOR11309-25GEA 132 EUR
APOSOR11309-25G APOSOR11309-10G APOSOR11309-100G
4-Chlor-1-naphthol
4-Chlor-1-naphthol
Formel: ClC₁₀H₆OH
Molecular Weight: 178.62 g/mol
Siedepunkt: 307
Schmelzpunkt: 120…121 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003974
CAS-Nummer: 604-44-4
EINECS: 210-068-5