2H-1,2,4-Triazole-3-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2H-1,2,4-triazole-3-carbonitrile
OR11327-5G
OR11327-25G
APOSOR11327-5GEA
21.9
EUR
APOSOR11327-5G
APOSOR11327-25G
2H-1,2,4-Triazole-3-carbonitrile
2H-1,2,4-Triazole-3-carbonitrile
Formel:
C₃H₂N₄ Molecular Weight: 94.0700 g/mol Schmelzpunkt: 187…190 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11505654 CAS-Nummer: 3641-10-9 |