3-Methoxy-4-methylbenzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR11329-5G OR11329-10G OR11329-1G
APOSOR11329-5GEA 34.8 EUR
APOSOR11329-5G APOSOR11329-10G APOSOR11329-1G
3-Methoxy-4-methylbenzaldehyde
3-Methoxy-4-methylbenzaldehyde
Formel: C9H10O2
Molecular Weight: 150.1700 g/mol
Schmelzpunkt: 40…42 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04114050
CAS-Nummer: 24973-22-6