Benzoinmethylether 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 1,2-Diphenyl-2-methoxyethan-1-one, 2-Methoxy-1,2-diphenylethanone

OR11336-100G OR11336-25G
APOSOR11336-100GEA 116 EUR
APOSOR11336-100G APOSOR11336-25G
Benzoinmethylether 98%
Benzoinmethylether
Formel: C₁₅H₁₄O₂
Molecular Weight: 226,27 g/mol
Schmelzpunkt: 47…50 °C
Dichte: 1,128 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008492
CAS-Nummer: 3524-62-7
EINECS: 222-538-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR