5-Bromo-3-methylbenzo[b]thiophene

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR11338-1G OR11338-250MG
APOSOR11338-1GEA 74.1 EUR
APOSOR11338-1G APOSOR11338-250MG
5-Bromo-3-methylbenzo[b]thiophene
5-Bromo-3-methylbenzo[b]thiophene
Formel: C₉H₇BrS
Siedepunkt: 153…158 °C/12mmHg
Schmelzpunkt: 37…39 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD05664866
CAS-Nummer: 1196-09-4

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR