4-(2-Methoxyphenoxy)anilin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR11344-25G OR11344-5G OR11344-100G
APOSOR11344-25GEA 0 EUR
APOSOR11344-25G APOSOR11344-5G APOSOR11344-100G
4-(2-Methoxyphenoxy)anilin
4-(2-Methoxyphenoxy)anilin
Formel: C₁₃H₁₃NO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02663341
CAS-Nummer: 13066-01-8