4-(4-Methoxyphenoxy)anilin 98+%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR11346-5G OR11346-1G OR11346-10G
APOSOR11346-5GEA 0 EUR
APOSOR11346-5G APOSOR11346-1G APOSOR11346-10G
4-(4-Methoxyphenoxy)anilin 98+%
4-(4-Methoxyphenoxy)anilin
Formel: C₁₃H₁₃NO₂
Molecular Weight: 215,2478 g/mol
Siedepunkt: 245…250 °C/33mmHg
Schmelzpunkt: 75…79 °C
Dichte: 1,294 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00044105
CAS-Nummer: 31465-36-8
EINECS: 250-644-3