4-(2-Chlorphenoxy)anilin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR11348-25G OR11348-5G
APOSOR11348-25GEA 0 EUR
APOSOR11348-25G APOSOR11348-5G
4-(2-Chlorphenoxy)anilin
4-(2-Chlorphenoxy)anilin
Formel: C₁₂H₁₀ClNO
Schmelzpunkt: 74…78 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01733272
CAS-Nummer: 56705-85-2