4-(2-Chlorophenoxy)benzenesulphonyl chloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR11349-1G OR11349-5G
APOSOR11349-1GEA 127 EUR
APOSOR11349-1G APOSOR11349-5G
4-(2-Chlorophenoxy)benzenesulphonyl chloride 95%
4-(2-Chlorophenoxy)benzenesulphonyl chloride
Formel: C₁₂H₈Cl₂O₃S
Molecular Weight: 303.17 g/mol
Schmelzpunkt: 89…94 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD01631899
CAS-Nummer: 610277-84-4
UN: 3261
ADR: 8 II