1-Chlor-4-(4-iodphenoxy)benzol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Chloro-4'-iododiphenyl ether
OR11362-1G OR11362-5G
APOSOR11362-1GEA 92.8 EUR
APOSOR11362-1G APOSOR11362-5G
1-Chlor-4-(4-iodphenoxy)benzol 99%
1-Chloro-4-(4-iodophenoxy)benzene
Formel: C₁₂H₈ClIO
Schmelzpunkt: 60…63 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD06796299
CAS-Nummer: 854257-01-5