Ethyl methylsulphonylacetate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Ethyl Methylsulphonylacetate, Ethyl 2-(methylsulphonyl)acetate
OR11368-25G OR11368-5G OR11368-100G
APOSOR11368-25GEA 92.8 EUR
APOSOR11368-25G APOSOR11368-5G APOSOR11368-100G
Ethyl methylsulphonylacetate 97%
Ethyl methylsulphonylacetate
Formel: C₅H₁₀O₄S
Molecular Weight: 166.20 g/mol
Siedepunkt: 111…113 °C/0.2mmHg
Dichte: 1.234 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 109 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041258
CAS-Nummer: 4455-15-6
EINECS: 224-702-3