5-Brom-2-pyridincarbonitril 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 5-Bromopicolinonitrile, 5-Bromo-2-cyanopyridine
OR11382-25G OR11382-5G
APOSOR11382-25GEA 49.3 EUR
APOSOR11382-25G APOSOR11382-5G
5-Brom-2-pyridincarbonitril 97%
5-Brom-2-pyridincarbonitril
Formel: C₆H₃BrN₂
Molecular Weight: 183,01 g/mol
Siedepunkt: 100…110 °C/3mmHg
Schmelzpunkt: 124…132 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00234144
CAS-Nummer: 97483-77-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III