3,5-Dichlor-2-pyridincarbonitril
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3,5-Dichloropicolinonitrile, 3,5-Dichloro-2-cyanopyridine
OR11385-25G OR11385-100G OR11385-500G
APOSOR11385-25GEA 39.3 EUR
APOSOR11385-25G APOSOR11385-100G APOSOR11385-500G
3,5-Dichlor-2-pyridincarbonitril
3,5-Dichlor-2-pyridincarbonitril
Formel: C₆H₂Cl₂N₂
Molecular Weight: 173,00 g/mol
Schmelzpunkt: 98…103 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03788758
CAS-Nummer: 85331-33-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III