6-Brom-4-chinazolon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Bromo-4(3H)-quinazolinone
OR11429-5G
OR11429-100G
OR11429-25G
APOSOR11429-5GEA
95.7
EUR
APOSOR11429-5G
APOSOR11429-100G
APOSOR11429-25G
6-Brom-4-chinazolon 98%
6-Brom-4-chinazolon
Formel:
C₈H₅BrN₂O Molecular Weight: 225.04 g/mol Schmelzpunkt: 272…275 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01219541 CAS-Nummer: 32084-59-6 |