3-Brom-5-methylanilin Hydrochlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR11430-1G OR11430-5G
APOSOR11430-1GEA 21.9 EUR
APOSOR11430-1G APOSOR11430-5G
3-Brom-5-methylanilin Hydrochlorid 98%
3-Brom-5-methylanilin Hydrochlorid
Formel: C₇H₉BrClN
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09475832
CAS-Nummer: 957034-79-6