1-Brom-2-(methoxymethyl)benzol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Bromobenzyl methyl ether
OR11434-1G
OR11434-5G
OR11434-25G
APOSOR11434-1GEA
21.9
EUR
APOSOR11434-1G
APOSOR11434-5G
APOSOR11434-25G
1-Brom-2-(methoxymethyl)benzol 97%
1-Bromo-2-(methoxymethyl)benzene
Formel:
C₈H₉BrO Molecular Weight: 201,0605 g/mol Siedepunkt: 75…80 °C/0,5mmHg Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03790887 CAS-Nummer: 52711-30-5 |