4-(Methoxycarboxy)-1-naphthalinboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR11435-1G
OR11435-250MG
APOSOR11435-1GEA
1040
EUR
APOSOR11435-1G
APOSOR11435-250MG
4-(Methoxycarboxy)-1-naphthalinboronsäure 98%
4-(Methoxycarboxy)-1-naphthalinboronsäure
Formel:
C₁₂H₁₁BO₄ Schmelzpunkt: 170…173 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09475824 CAS-Nummer: 957034-67-2 |