4-Brom-N,N,3-trimethylbenzolsulfonamid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR11443-1G OR11443-5G
APOSOR11443-1GEA 162 EUR
APOSOR11443-1G APOSOR11443-5G
4-Brom-N,N,3-trimethylbenzolsulfonamid 98%
4-Brom-N,N,3-trimethylbenzolsulfonamid
Formel: C₉H₁₂BrNO₂S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09475820
CAS-Nummer: 849532-31-6