1-(2-Bromethoxy)-4-nitrobenzol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR11447-25G OR11447-100G
APOSOR11447-25GEA 108 EUR
APOSOR11447-25G APOSOR11447-100G
1-(2-Bromethoxy)-4-nitrobenzol 95%
1-(2-Bromethoxy)-4-nitrobenzol
Formel: C₈H₈BrNO₃
Molecular Weight: 246,06 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00031363
CAS-Nummer: 13288-06-7