tert-Butyl-4-brom-2-nitrobenzoat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Brom-2-nitrobenzoesäure-tert-butylester
OR11452-1G OR11452-5G
APOSOR11452-1GEA 21.9 EUR
APOSOR11452-1G APOSOR11452-5G
tert-Butyl-4-brom-2-nitrobenzoat 98%
tert-Butyl-4-brom-2-nitrobenzoat
Formel: C₁₁H₁₂BrNO₄
Molecular Weight: 302,12 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09475812
CAS-Nummer: 890315-72-7