6-Chlorimidazo[1,2-a]pyridin Hydrochlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR11464-1G OR11464-5G
APOSOR11464-1GEA 23.2 EUR
APOSOR11464-1G APOSOR11464-5G
6-Chlorimidazo[1,2-a]pyridin Hydrochlorid 98%
6-Chlorimidazo[1,2-a]pyridin Hydrochlorid
Formel: C₇H₆Cl₂N₂
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD09475876
CAS-Nummer: 957035-24-4