4-Hydroxycumarin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Hydroxy-2-benzopyron
OR1147-2.5KG OR1147-500G OR1147-100G
APOSOR1147-2.5KGEA 214 EUR
APOSOR1147-2.5KG APOSOR1147-500G APOSOR1147-100G
4-Hydroxycumarin 98%
4-Hydroxycumarin
Formel: C₉H₆O₃
Molecular Weight: 162,14 g/mol
Schmelzpunkt: 216 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006856
CAS-Nummer: 1076-38-6