1-(p-Toluenesulphonyl)pyrrole 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-Tosylpyrrole, 1-Tosyl-1H-pyrrole, N-Tosylpyrrole
OR11477-100G OR11477-25G
APOSOR11477-100GEA 214 EUR
APOSOR11477-100G APOSOR11477-25G
1-(p-Toluenesulphonyl)pyrrole 96%
1-(p-Toluenesulphonyl)pyrrole
Formel: C₁₁H₁₁NO₂S
Molecular Weight: 221.27 g/mol
Schmelzpunkt: 99…104.5 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00145014
CAS-Nummer: 17639-64-4
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable