2-Brom-4-nitrobenzoesäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR11478-100G OR11478-10G OR11478-25G
APOSOR11478-100GEA 197 EUR
APOSOR11478-100G APOSOR11478-10G APOSOR11478-25G
2-Brom-4-nitrobenzoesäure 98%
2-Bromo-4-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₄BrNO₄
Molecular Weight: 246,02 g/mol
Schmelzpunkt: 165…168 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00234252
CAS-Nummer: 16426-64-5