7-Ethoxycumarin
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 7-Ethoxy-2H-chromen-2-one
OR1150-100MG OR1150-1G OR1150-250MG
APOSOR1150-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR1150-100MG APOSOR1150-1G APOSOR1150-250MG
7-Ethoxycumarin
7-Ethoxycumarin
Formel: C₁₁H₁₀O₃
Molecular Weight: 190,20 g/mol
Schmelzpunkt: 88…91 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006877
CAS-Nummer: 31005-02-4
EINECS: 250-429-4